Läs mer
Gallactofenon 3',4'-dimetyleter, TRC
Produktkod. 30397906
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30397906 1 g
1 options
Produktkod. 30397906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG1905001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether
CAS 5396-18-9
Molekylformel C10H12O4
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3
LEDER COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC
IUPAC-namn 1-(2-hydroxy-3,4-metoxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.0736