Läs mer
Gallamine Triethiodide, MedChemExpress
Produktkod. 16452126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16452126 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 16452126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0416
MedChemExpress Gallamine Triethiodide is a synthetic nondepolarizing blocking drug.
Gallamine Triethiodide is a synthetic nondepolarizing blocking drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallamine Triethiodide
CAS 65-29-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H60I3N3O3
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 30 mg/mL (33.65 mM)
LEDER CC[N+](CC)(CC)CCOC(C(OCC[N+](CC)(CC)CC)=CC=C1)=C1OCC[N+](CC)(CC)CC.[I-].[I-].[I-]
Molekylvikt (g/mol) 891.53
Formel vikt 891.53
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation