Learn More
Gallamine Triethiodide, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Gallamine triethiodide |
| CAS | 65-29-2 |
| Molekylformel | C30 H60 N3 O3 . 3 I |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Ammonium, [v-phenenyltris(oxyethylene)]tris[triethyl-, triiodide (8CI), Ethanaminium, 2,2',2''-[1,2,3-benzenetriyltris(oxy)]tris[N,N,N-triethyl-, triiodide (9CI), [v-Phenenyltris(oxyethylene)]tris[triethylammonium iodide] (6CI,7CI), 1,2,3-Tri(β-diethylaminoethoxy)benzene triethiodide, 1,2,3-Tris(2-diethylaminoethoxy)benzene triethiodide, 1,2,3-Tris(2-diethylaminoethoxy)benzene tris(ethyliodide), 1,2,3-Tris(2-triethylammonium ethoxy)benzene triiodide, 1,2,3-Tris(diethylaminoethoxy)benzene triethiodide, 3697 RP, Benzcurine iodide, F 2559, Flacedil, Flaxedil, Flaxedil iodide, Fourneau 2559, Gallaflex, Gallamin triethiodide, Gallamine iodide, Gallamine triethiodide, Gallamine triiodoethylate, HL 8583, Miowas G, Parexyl, Pyrogallol 1,2,3-(diethylaminoethyl ether) tris(ethyliodide), Pyrolaxon, RP 3697, Relaxan, Remyolan, Retensin, Sincurarine, Syncurarine, Tri(diethylaminoethoxy)-1,2,3-benzene triiodoethylate, Tri(β-diethylaminoethoxy)-1,2,3-benzene tri-iodoethylate, Ethanaminium, 2,2',2''-[1,2,3-benzenetriyltris(oxy)]tris[N,N,N-triethyl-, iodide (1:3) |
| InChI formel | InChI=1S/C30H60N3O3.3HI/c1-10-31(11-2,12-3)22-25-34-28-20-19-21-29(35-26-23-32(13-4,14-5)15-6)30(28)36-27-24-33(16-7,17-8)18-9;;;/h19-21H,10-18,22-27H2,1-9H3;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| LEDER | [I-].[I-].[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1cccc(OCC[N+](CC)(CC)CC)c1OCC[N+](CC)(CC)CC |
| IUPAC-namn | 2-[2,3-bis[2-(triethylazaniumyl)ethoxy]phenoxy]ethyl-triethylazanium;triiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 891.53 |
| Formel vikt | 891.1769 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?