Läs mer
Tocris Bioscience™ Gallein
Beskrivning
Inhibitor of G protein βγ subunit-dependent signaling. Blocks PI 3-kinase and Rac1 activation in HL60 cells and chemotaxis in HL60 differentiated cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gallein |
| CAS | 2103-64-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C20H12O7 |
| Formel vikt | 364.31 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.309 |