Läs mer
Gallein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gallein |
| CAS | 2103-64-2 |
| Molekylformel | C20H12O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3',4',5',6'-Tetrahydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, Alizarine Violet, C.I. 45445, C.I. Mordant Violet 25, Mordant Violet 25, NSC 56445, NSC 622478, NSC 8668, Pyrogallolphthalein |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12O7/c21-13-7-5-11-17(15(13)23)26-18-12(6-8-14(22)16(18)24)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,21-24H |
| LEDER | Oc1ccc2c(Oc3c(O)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1O |
| IUPAC-namn | 3',4',5',6'-tetrahydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.31 |
| Formel vikt | 364.0583 |