Läs mer
MedChemExpress Gallic acid
Produktkod. 16412386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16412386 500 mg
1 options
Produktkod. 16412386 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0523
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Gallic acid (3,4,5-Trihydroxybenzoic acid) is a natural polyhydroxyphenolic compound and an free radical scavenger to inhibit cyclooxygenase-2 (COX-2). Gallic acid has various activities, such as antimicrobial, antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, and anticance activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 170.12 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 149-91-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.68%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.82 mM)
Synonym 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Mål COX∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Ferroptosis∣Endogenous Metabolite