Läs mer
Gallinsyra, 98 %
Produktkod. 10697181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10697181 250 g Plastflaska 250g
10269500 5 g Glasflaska 5g
10587932 1 kg Plastflaska 1kg
13498548 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10697181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410862500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-91-7
Molekylformel C7H6O5
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00002510
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 253,0 °C
Färg Gul till Beige
Densitet 1.6940g/mL, 1.694
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 12 g/L kallt vatten. Andra lösligheter: lättlösliga i uppvärmt vatten, mycket lösliga i etanol: 160 g/L, aceton: 200 g/L, löslig i glycerol: 100 g/L, lätt löslig i, eter: 10 g/L, olöslig i bensen, kloroform, petroleumeter
Formel vikt 170.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.