Läs mer
Gallsyra-d2, TRC
Produktkod. 30402597
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30402597 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30402597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG18890250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic acid 2,6 d2
CAS 294660-92-7
Molekylformel C7 2H2 H4 O5
Kvantitet 50 mg
Synonym Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/i1D,2D
LEDER [2H]c1c(O)c(O)c(O)c([2H])c1C(=O)O
IUPAC-namn 2,6-dideuterio-3,4,5-trihydroxybenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 172.13
Formel vikt 172.0341