Läs mer
Gallsyra-d2, TRC
Produktkod. 30395951
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30395951 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30395951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG18890210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic acid 2,6 d2
CAS 294660-92-7
Molekylformel C7 2H2 H4 O5
Kvantitet 10 mg
Synonym Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/i1D,2D
LEDER [2H]c1c(O)c(O)c(O)c([2H])c1C(=O)O
IUPAC-namn 2,6-dideuterio-3,4,5-trihydroxybenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 172.13
Formel vikt 172.0341