Läs mer
Gallinsyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314539
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30314539 100 mg
1 options
Produktkod. 30314539 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13998280100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic Acid
CAS 149-91-7
Analyt- eller komponentnamn Gallic Acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C7 H6 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 170.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 170,0215 g/mol