Läs mer
Gallsyra etylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10733275 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10733275 500 g Glasflaska 500g
10043510 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733275 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279935000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 831-61-8
Molekylformel C9H10O5
Molekylvikt (g/mol) 198.174
MDL-nummer MFCD00016430
InChI-nyckel VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
IUPAC-namn etyl-3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic acid ethyleester
Smältpunkt 151°C to 154°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 10, 484
Formel vikt 198.18
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Fint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.