Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gallic acid monohydrate |
| Namnnotering | c.p. |
| Smältpunkt | 251,0 °C |
| Färg | Vit till Beige |
| Linjär formel | (HO)3C6H2CO2H·H2O |
| Beilstein | 10, 470 |
| Merck Index | 15, 4375 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 15 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, glycerol och aceton, praktiskt taget olöslig i bensen, kloroform och petroleumeter |
| Formel vikt | 188.12 |
| Procent renhet | ≥99 % (på torrt ämne) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Gallic acid monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.