Läs mer
Gallisk syramonohydrat
Produktkod. 10677362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10677362 500 g Plastflaska 500g
10286270 100 g Plastflaska 100g
10259493 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10677362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 220765000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 SEK
    859.65 SEK / 500g
    Save 97.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5995-86-8
Molekylformel C7H5O5
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00149098
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensoesyra;hydrat
LEDER OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic acid monohydrate
Namnnotering c.p.
Smältpunkt 251,0 °C
Färg Vit till Beige
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10% max. (120 °C)
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pulver
Linjär formel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 15 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, glycerol och aceton, praktiskt taget olöslig i bensen, kloroform och petroleumeter
Formel vikt 188.12
Procent renhet ≥99 % (på torrt ämne)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallic acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallic acid monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.