Läs mer
Gallisk syramonohydrat, TRC
Produktkod. 30397820
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30397820 10 g
1 options
Produktkod. 30397820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG18890010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic Acid Monohydrate
CAS 5995-86-8
Molekylformel C7H8O6
Kvantitet 10 g
Synonym 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Hydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H6O5.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
LEDER O.OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxybensoesyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 188.13
Formel vikt 188.0321