Läs mer
Gallussyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11488090 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488090 100 g 100g
11498090 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488090 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210175080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 SEK
    817.90 SEK / 100g
    Save 41.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 149-91-7
Molekylformel C7H6O5
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00002510
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic Acid
Färg Vitt
Formel vikt 170.1
Densitet 1.694g/mL (Lit.)
Kvantitet 100 g
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..