Läs mer
Gallussyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11498090 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498090 250 g 250g
11488090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498090 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210175083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1881.18 SEK / 250g
    Save 93.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 149-91-7
Molekylformel C7H6O5
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00002510
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic Acid
Färg Vitt
Formel vikt 170.1
Densitet 1,694 g/ml (bokstavligen)
Kvantitet 250 g
Fysisk form Fast