Läs mer
Gallsyra, TRC
Produktkod. 30135388
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135388 25 g
30011606 5 g
17983335 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG18897825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-91-7
Molekylformel C7 H6 O5
Molekylvikt (g/mol) 170.12
Synonym Gallic Acid, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, Gallic acid (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid, 3,4,5-Hydroxybenzoic acid, A 1925-04, NSC 20103, NSC 674319
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxybensoesyra
LEDER OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formel vikt 170.0215
Procent renhet >95%
Kvantitet 25 g