Läs mer
Gallium 8-Hydroxyquinolinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gallium 8-Hydroxyquinolinate |
| CAS | 14642-34-3 |
| Molekylformel | C27H18GaN3O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | tris(8-quinolinolato-κN1,κO8)-Gallium, tris(8-quinolinolato)-Gallium, tris(8-quinolinolato-N1,O8)-Gallium, Gallium tris(8-hydroxyquinolinato), KP 46, NSC 158197, Tris(8-hydroxyquinolinato)gallium, tris(8-hydroxyquinolinato)gallium(III) |
| InChI formel | InChI=1S/3C9H7NO.Ga/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3 |
| LEDER | C12=C(N=CC=C2)C(O[Ga](OC3=CC=CC4=C3N=CC=C4)OC5=CC=CC6=C5N=CC=C6)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | gallium;quinolin-8-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.18 |
| Formel vikt | 501.0604 |