Läs mer
Gallium, 99,99 % (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3734556 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10073570
Brand: Thermo Scientific Acros 317990100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-55-3
Molekylformel Ga
Molekylvikt (g/mol) 69.72
MDL-nummer MFCD00134045
InChI-nyckel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-namn gallium
LEDER [Ga]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium
Färg Grå
Smältpunkt 29.7°C
Kokpunkt 2400.0°C
Densitet 5.9000g/mL
Kvantitet 10 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99.99%
Form Solid and/or Liquid
Linjär formel Ga
Merck Index 15, 4376
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 69.72
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.