Läs mer
Galliumarsenid, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11339269
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339269 50 g 50g
11349269 2 g 2g
11359269 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11339269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088458.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För halvledare (transistorer, lasrar, solceller) | CAS: 1303-00-0 | AsGa | 144,645 g/mol
Halvledare (transistorer, lasrar, solceller)Galliumarsenid används i halvledarapplikationer. Det används också vid tillverkning av enheter såsom integrerade kretsar med mikrovågsfrekvens, Gunn-dioder, monolitiska mikrovågskretsar, infraröda lysdioder, laserdioder och optiska fönster. Vidare används den för enkristallina tunnfilmssolceller och multi-junction solceller. Dessutom används den för detektering av röntgenstrålar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-00-0
Molekylformel AsGa
Molekylvikt (g/mol) 144.645
MDL-nummer MFCD00011017
InChI-nyckel JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
PubChem CID 14770
IUPAC-namn gallanylidinearsane
LEDER [Ga]#[As]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium arsenide
Smältpunkt 1238 °C
Färg Grå
Fysisk form Polykristallina bitar
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 5.31
Löslighetsinformation Löslig i saltsyra. Olöslig i vatten, etanol, metanol och aceton.
Formel vikt 144.64
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.