Läs mer
Gallium arsenide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11349269
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11349269
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088458.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For Semiconductors (Transistors, Lasers, Solar Cells) | CAS: 1303-00-0 | AsGa | 144.645 g/mol
Halvledare (transistorer, lasrar, solceller)Galliumarsenid används i halvledarapplikationer. Det används också vid tillverkning av enheter såsom integrerade kretsar med mikrovågsfrekvens, Gunn-dioder, monolitiska mikrovågskretsar, infraröda lysdioder, laserdioder och optiska fönster. Vidare används den för enkristallina tunnfilmssolceller och multi-junction solceller. Dessutom används den för detektering av röntgenstrålar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-00-0
Molekylformel AsGa
Molekylvikt (g/mol) 144.645
MDL-nummer MFCD00011017
InChI-nyckel JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium arsenide, gallium arsenide gaas, gallium monoarsenide, gallium monoarsenide gaas, unii-27fc46ga44, ccris 4020, arsinogallane, gallium arsenide trace metals basis 1g, gallium arsenide, pieces trace metals basis, gallium arsenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick
PubChem CID 14770
IUPAC-namn gallanylidinearsane
LEDER [Ga]#[As]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium arsenide
Smältpunkt 1238°C
Färg Grå
Fysisk form Polycrystalline Pieces
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water,ethanol,methanol and acetone.
Formel vikt 144.64
Odör Odorless
Densitet 5.31 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.