Läs mer
Gallium(II) telluride, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7051734
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11354857
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041881.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12024-14-5 | GaTe | 197.323 g/mol
Gallium(II)tellurid fungerar som en halvledare som används inom elektronikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-14-5
Molekylformel GaTe
Molekylvikt (g/mol) 197.323
MDL-nummer MFCD00135536
InChI-nyckel OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium ii telluride
PubChem CID 14496722
IUPAC-namn tellanylidenegallium
LEDER [Ga]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(II) telluride
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 197.32
Procent renhet 99.999%
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.