Läs mer
Gallium(III) 2,4-pentanedionat, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11379727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379727 5 g 5g
11369727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042086.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14405-43-7 | C15H21GaO6 | 367,05 g/mol
Det används i forskning om Ga-innehållande material. Galliumoxid tunna filmer kan skapas med atomärt lager epitaxi (ALE) genom att kombinera galliumacetylacetonat med antingen vatten eller ozon som prekursor. Den kan också användas för syntes av galliumnitrid nanotrådar med hög renhet och nano-nålar vid låga temperaturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14405-43-7
Molekylformel C15H21GaO6
Molekylvikt (g/mol) 367.05
MDL-nummer MFCD00013492
InChI-nyckel IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
PubChem CID 71311502
IUPAC-namn (Z)-4-[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxi-[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxigallanyl]oxipent-3-en-2-on
LEDER [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 196 °C till 198 °C (dekomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 1.42 g/mL
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 367.05
Procent renhet 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium(III) 2,4-pentanedionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.