Läs mer
Gallium(III)bromid, ultratorr, 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333887 1 g 1g
11343887 5 g 5g
15416135 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035697.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13450-88-9 | Br3Ga | 309.435 g/mol
Galliumbromid används som katalysator vid alkylering av aromatiska föreningar med alkylbromider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-88-9
Molekylformel Br3Ga
Molekylvikt (g/mol) 309.435
MDL-nummer MFCD00016100
InChI-nyckel SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium tribromide, gallium bromide gabr3, gallium iii bromide, gallium bromide, gabr3, gallium bromide, gabr3, gallium iii bromide, anhydrous, gallium iii bromide, ultra dry, gallium iii bromide, anhydrous, granular
PubChem CID 83477
IUPAC-namn tribromogallan
LEDER [Ga](Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 279°C
Kemiskt namn eller material Gallium(III) bromide
Smältpunkt 122°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 309.45
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.69 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.