Läs mer
Gallium(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7076478
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15486675
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045026.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions. | CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176.073 g/mol
Gallium(III)klorid är en katalysator för ett antal omvandlingar inklusive ringöppning och återvinning av epoxider och trimerisering av alkyner. Den används för att detektera solneutrionerna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-90-3
Molekylformel Cl3Ga
Molekylvikt (g/mol) 176.073
MDL-nummer MFCD00011018
InChI-nyckel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-namn triklorogallan
LEDER Cl[Ga](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 201°C
Kemiskt namn eller material Gallium(III) chloride
Smältpunkt 78°C
Fysisk form Granulat
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Formel vikt 176.03
Procent renhet 99.999%
Förpackning Ampulerad under argon
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.47
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Gallium trichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.