Läs mer
Gallium(III)klorid, ultratorrt, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11330558
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11330558 5 g 5g
11354908 25 g 25g
11340558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043879.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13450-90-3 | Cl3Ga | 176,073 g/mol
Gallium(III)klorid används som Lewissyra eller prekursor för organogalliumreagens. Det används för att detektera solneutriner. Det används i halvledarenheter för mikroelektronik och optik. Det fungerar som en katalysator för ett antal omvandlingar såsom ringöppning och återvinning av epoxid eller trimerisering av alkyner och som diamagnetisk analog för järnföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-90-3
Molekylformel Cl3Ga
Molekylvikt (g/mol) 176.073
MDL-nummer MFCD00011018
InChI-nyckel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-namn triklorogallan
LEDER Cl[Ga](Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 201 °C
Kemiskt namn eller material Gallium (III) chloride
Smältpunkt 78 °C
Namnnotering Ultratorr
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Förpackning Ampull
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 2.47 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4348
Löslighetsinformation Löslig i vatten, bensen, koltetraklorid och koldisulfid.
Formel vikt 176.03
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium trichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.