Läs mer
Gallium(III) ethoxide
Produktkod. 11396269
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396269 1 g 1g
11306279 5 g 5g
11316279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044859.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2572-25-0 | C6H18GaO3 | 207.93 g/mol
Gallium(III)-etoxidsamhydrolys med Te-alkoxider på PMMA ger raderbart optiskt minne i värmeläge. Det används också för att göra andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2572-25-0
Molekylformel C6H18GaO3
Molekylvikt (g/mol) 207.93
MDL-nummer MFCD01866730
InChI-nyckel JWISYUBLQXUTOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii ethoxide
PubChem CID 131876769
IUPAC-namn etanol; gallium
LEDER [Ga].CCO.CCO.CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium (III) ethoxide
Färg Gult
Densitet 1.25 g/mL
Flampunkt 68°C (154°F)
Linjär formel Ga(OC2H5)3·xHOCH2CH3
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene.
Formel vikt 204.9
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.