Läs mer
Gallium(III)fluorid, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049317
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11351499
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013987.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-51-9
Gallium(III)fluorid används vid framställning och studier av optiska fluorogallatglas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-51-9
MDL-nummer MFCD00011021
Specifikationer
Kokpunkt ∼1000°C
Kemiskt namn eller material Gallium(III) fluoride
Smältpunkt 800°C (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Löslighetsinformation Soluble in water (0.02g/L at 200C).
Formel vikt 126.72
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.47 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.