Läs mer
Gallium(III)fluorid, vattenfri, 99,85 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378327 5 g 5g
11388327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032112.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-51-9
Gallium(III)-fluorid reagerar med mineralsyror och bildar fluorvätesyra. Det används vid framställning och studier av optiska fluorogallatglas.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-51-9
MDL-nummer MFCD00011021
Specifikationer
Kokpunkt ∼1000 °C
Kemiskt namn eller material Gallium(III) fluoride
Smältpunkt 800 °C (sublimering)
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.47 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 126.72
Procent renhet 99.85%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium(III) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.