Läs mer
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-4408097
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11398527
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035699.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13450-91-4 | GaI3 | 450.436 g/mol
Gallium(III)jodid används i stor utsträckning som Lewissyra, en prekursor för organogalliumreagens. Det kan också vara involverat i detektering av solneutriner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13450-91-4
Molekylformel GaI3
Molekylvikt (g/mol) 450.436
MDL-nummer MFCD00016107
InChI-nyckel DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83478
IUPAC-namn trijodogallan
LEDER [Ga](I)(I)I
Specifikationer
Kokpunkt 345°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Gallium(III) iodide
Smältpunkt 212°C
Färg Gul till grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in aromatic solvents.
Formel vikt 450.43
Känslighet Light and moisture sensitive
Utseende Yellow-green powder
Densitet 4.15 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.