Läs mer
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
1123.92 SEK - 7578.12 SEK
Kemiska identifierare
CAS 13450-91-4
Molekylformel GaI3
Molekylvikt (g/mol) 450.436
MDL-nummer MFCD00016107
InChI-nyckel DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83478
IUPAC-namn triiodogallane
LEDER [Ga](I)(I)I
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15457415
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.03
1g
1123.92 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15467415
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.06
5g
2236.71 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15477415
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.14
25g
7578.12 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Specifikationer
Kemiska identifierare
13450-91-4
450.436
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
83478
[Ga](I)(I)I
GaI3
MFCD00016107
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
triiodogallane
Specifikationer
Gallium(III) iodide
13450-91-4
GaI3
UN3260
Decomposes in water.
[Ga](I)(I)I
450.436
450.43
Ampule
4.15 g/mL
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00016107
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
triiodogallane
83478
99.999%
Light and moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H314-H318-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-611-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.