Läs mer
Gallium(III) isopropoxid, blandning av oligomerer, 99 %
Description
Gallium(III)isopropoxid kan användas för att påskynda torkning av färger eller tryckfärger. Det används också som effektiva katalysatorer vid omvandlingen av en aldehyd till en ester, ketoner till sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Gallium(III) isopropoxide |
| Namnnotering | Blandning av oligomerer |
| Smältpunkt | 72 °C |
| Färg | Gult |
| Densitet | 1.35 g/mL |
| Kokpunkt | 120 °C (1 mm) |
| Flampunkt | 68 °C (154 °F) |
| Linjär formel | Ga(OC3H7)3 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.