Läs mer
Gallium(III) nitrathydrat, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11308337
Change view
Kvantitet:
0.5 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308337 5 g 5g
11318337 0.5 g 0.5g
11398327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032116.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255,74 g/mol
Gallium(III)nitrathydrat används vid framställning av galliumnitrid och andra galliumföreningar. Det fungerar som ett läkemedel som används för att behandla symtomatisk hyperkalcemi sekundärt till cancer. Det finner tillämpning som ett antineoplastiskt medel och även som ett verkande medel för behandling av benresorptiva sjukdomar. Det är involverat i att förbättra den kulturella selektiviteten hos medicinskt signifikanta svampar genom att undertrycka kontaminerande bakterieflora.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69365-72-6
Molekylformel GaN3O9
Molekylvikt (g/mol) 255.74
MDL-nummer MFCD00149723
InChI-nyckel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
LEDER [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 110 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Lump
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99,9 % (metallbas)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn gallium(3+)trinitrat
Formel vikt 255,73 (Vattenfattig)
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver/flage/kristallinsk/pärlor/klumpar, osv.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gallium(III) nitratehydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.