Läs mer
Gallium(III) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11366168
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11366168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011150.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III)nitrathydrat är den potentiella prekursorn för syntes av andra galliumföreningar. Den finner tillämpning vid framställning av galliumnitrid, som används som en solcellsuppsättning för satelliter. Inom läkemedelsindustrin används det för att behandla symptomatisk hyperkalcemi genom att förhindra nedbrytning av ben genom att bromsa osteoklastaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69365-72-6
Molekylformel GaN3O9
Molekylvikt (g/mol) 255.74
MDL-nummer MFCD00149723
InChI-nyckel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
LEDER [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 110°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,4346
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn gallium;trinitrat;hydrat
Formel vikt 255.73 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.