Läs mer
Gallium(III)nitratlösning, Ga 9-10 % vikt/vikt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11355807
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355807 50 g 50g
11345807 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043484.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13494-90-1 | GaN3O9 | 255.735 g/mol
Gallium(III)-nitratlösning, används som material för framställning av galliumsalter och för vetenskaplig forskning och kemiska reagens. Det används också som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13494-90-1
Molekylformel GaN3O9
Molekylvikt (g/mol) 255.735
MDL-nummer MFCD00011016
InChI-nyckel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt
PubChem CID 61635
IUPAC-namn gallium;trinitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium (III) nitrate solution
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3218
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 255.73
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ga 9 to 10% w/w
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.