Läs mer
Gallium(III)nitratlösning, Ga 9-10 % vikt/vikt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058930
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11355807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043484.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13494-90-1 | GaN3O9 | 255.735 g/mol
Gallium(III)-nitratlösning, används som material för framställning av galliumsalter och för vetenskaplig forskning och kemiska reagens. Det används också som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13494-90-1
Molekylformel GaN3O9
Molekylvikt (g/mol) 255.735
MDL-nummer MFCD00011016
InChI-nyckel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium salt
PubChem CID 61635
IUPAC-namn gallium;trinitrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium (III) nitrate solution
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3218
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 255.73
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ga 9 to 10% w/w
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.