Läs mer
Gallium(III) nitride, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7050996
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11399367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040218.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25617-97-4 | GaN | 83.73 g/mol
Gallium(III)nitrid används för att läsa blu-ray-skivor. Den används i olika applikationer för trådlös infrastruktur. Den hittar tillämpningar i optoelektroniska, högeffekts- och högfrekventa enheter. Det är också användbart i militärelektronik (aktiva elektroniskt skannade radar). Det är biokompatibelt och används i elektroder och elektroniska komponenter i levande organismer. Det är ett lämpligt material för solcellsmatriser för satelliter. Den används i ljusa lysdioder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25617-97-4
Molekylformel GaN
Molekylvikt (g/mol) 83.73
MDL-nummer MFCD00016108
InChI-nyckel JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 117559
IUPAC-namn azanylidynegallane
LEDER N#[Ga]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) nitride
Smältpunkt 800°C (sublimation)
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4351
Löslighetsinformation Slightly soluble in hot concentrated sulfuric acid and hot conc; sodium hydroxide; Insoluble in water and dilute acids.
Formel vikt 83.73
Procent renhet 99.99%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 6.1 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.