Läs mer
Gallium(III)oxid, 99,99+%, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3776914 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
Produktkod. 10338100
Brand: Thermo Scientific Acros 201100050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-21-4
Molekylformel Ga2O3
Molekylvikt (g/mol) 187.44
MDL-nummer MFCD00011020
InChI-nyckel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn digallium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) oxide
Smältpunkt 1740°C
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99+%
Linjär formel Ga2O3
Fieser 04,241
Merck Index 15, 4382
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Formel vikt 187.44
Procent renhet ≥99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Plastflaska
Densitet 5.88, 5.8800g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.