Läs mer
Gallium(III) oxide, 99.995% (metals basis)
Produktkod. p-7050255
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11393398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036318.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För vakuumdeponering
För vakuumdeponering. Vid tillverkning av katalysatorer. Används som en del av tillverkningen av halvledarenheter. Har visat sig uppvisa katalytiska egenskaper och har även använts som en isolerande barriär i täta korsningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-21-4
Molekylformel Ga2O3
Molekylvikt (g/mol) 187.44
MDL-nummer MFCD00011020
InChI-nyckel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn digallium(3+) trioxidandiide
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) oxide
Smältpunkt 1900°C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Merck Index 14,4346
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in most acids.
Formel vikt 187.44
Procent renhet 99.995%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.92
Densitet 6.44 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.