Läs mer
Gallium(III)oxid, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 11313408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313408 25 g 25g
11393398 1 g 1g
11303408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036318.14
 Begränsad artikel
I lager
För vakuumdeposition | CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187,44 g/mol
För vakuumdeponering. Vid tillverkning av katalysatorer. Används som en del av tillverkningen av halvledarenheter. Har visat sig uppvisa katalytiska egenskaper och har även använts som en isolerande barriär i täta korsningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-21-4
Molekylformel Ga2O3
Molekylvikt (g/mol) 187.44
MDL-nummer MFCD00011020
InChI-nyckel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn digallium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) oxide
Smältpunkt 1900 °C
Fysisk form Sintrad klump
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.92
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 6.44 g/mL
Merck Index 14,4346
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i de flesta syror.
Formel vikt 187.44
Procent renhet 99.995%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.