Läs mer
Gallium(III)oxid, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11336008
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336008 5 g 5g
11346008 25 g 25g
11356008 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010508.06
 Begränsad artikel
I lager
För användning som ett avdunstat material och sputtermål på 99,999 %, i dielektriska filmer | CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187,44 g/mol
Gallium(III)oxid används vid vakuumdeponering. Det är användbart för att tillverka halvledarenheter, gallium-aluminiumoxidkatalysatorer, gassensorer, luminescerande fosforer och dielektriska beläggningar av solceller. Används som ett förångat material och förstoftningsmål på 99,999 % i dielektriska filmer. Den visar potential för att utveckla djup-ultravioletta TCO (Transparent Conductive Oxides) och transparenta elektroder för ultravioletta optoelektroniska enheter. Nyligen genomförda studier rapporterar att galliumoxid kan vara en stark utmanare för kraftelektroniska enheter, till exempel i ultrahögspänningsströmbrytarapplikationer. Filmer gjorda av galliumoxid har vunnit kommersiellt intresse på grund av deras gaskänsliga egenskaper, och glas gjorda med galliumoxid är de föredragna optiska materialen för användning i avancerad teknologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-21-4
Molekylformel Ga2O3
Molekylvikt (g/mol) 187.44
MDL-nummer MFCD00011020
InChI-nyckel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn digallium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) oxide
Smältpunkt 1900 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.92
Utseende Vitt pulver eller klump
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbas)
Densitet 6,44 g/cm3
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; löslig i de flesta syrorna.
Formel vikt 187.44
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.