Läs mer
Gallium(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7052096
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11389108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042528.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
Gallium(III)oxid används vid vakuumdeponering. Det är användbart för att tillverka halvledarenheter, gallium-aluminiumoxidkatalysatorer, gassensorer, luminescerande fosforer och dielektriska beläggningar av solceller. Används som ett förångat material och förstoftningsmål på 99,999 % i dielektriska filmer. Den visar potential för att utveckla djup-ultravioletta TCO (Transparent Conductive Oxides) och transparenta elektroder för ultravioletta optoelektroniska enheter. Nyligen genomförda studier rapporterar att galliumoxid kan vara en stark utmanare för kraftelektroniska enheter, till exempel i ultrahögspänningsströmbrytarapplikationer. Filmer gjorda av galliumoxid har vunnit kommersiellt intresse på grund av deras gaskänsliga egenskaper, och glas gjorda med galliumoxid är de föredragna optiska materialen för användning i avancerad teknologi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-21-4
Molekylformel Ga2O3
Molekylvikt (g/mol) 187.44
MDL-nummer MFCD00011020
InChI-nyckel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn digallium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium (III) oxide
Smältpunkt 1900°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4346
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in most of the acids.
Formel vikt 187.44
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Brytningsindex 1.92
Densitet 6.44 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.