Läs mer
Gallium(III)selenid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412377 1 g 1g
15422377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045572.03
Request Bulk or Custom Format
Gallium (III) Selenid är ett kristallint fast ämne som används som halvledare och i fotooptiska tillämpningar. Det används också som mellanprodukt i livsmedel, jordbruk och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-24-7
Molekylformel Ga2Se3
MDL-nummer MFCD00016103
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium (III) selenide
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Decomposes with water.
Formel vikt 376.33
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.