Läs mer
Gallium(III)selenid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059900
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15412377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045572.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gallium (III) Selenid är ett kristallint fast ämne som används som halvledare och i fotooptiska tillämpningar. Det används också som mellanprodukt i livsmedel, jordbruk och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-24-7
Molekylformel Ga2Se3
MDL-nummer MFCD00016103
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium (III) selenide
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Decomposes with water.
Formel vikt 376.33
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.