Läs mer
Gallium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7048659
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11316178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011152.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13780-42-2 | Ga2O12S3 | 427.61 g/mol
Gallium(III)sulfathydrat används vid framställning av andra galliumföreningar såsom galliumoxid. Den är uppburen på silikagel och fungerar som en fast syrakatalysator, som används som en heterogen katalysator för förestring av p-hydroxibensoesyra och heptanol för att ge n-heptyl-p-hydroxibensoat. När det reagerar med starkt surt katjonbytarharts, uppvisar det utmärkt katalytisk aktivitet, som används för att syntetisera amylhexanoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13780-42-2
Molekylformel Ga2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 427.61
MDL-nummer MFCD00149725
InChI-nyckel UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
Synonym gallium iii sulfate hydrate, gallium sulphate hydrate, 2ga.3so4.h2o, digallium 3+ hydrate trisulfate, gallium iii sulfate hydrate-ga puratrem, sulfuric acid, galliumsalt 3:2 , hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 16213072
IUPAC-namn digallium;trisulfat;hydrat
LEDER [Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) sulfate hydrate
Smältpunkt 105°C to 110°C
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water and acid.
Formel vikt 427.62 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.860 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.