Läs mer
Gallium(III)sulfid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314298
Change view
Kvantitet:
0.2 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.2g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314298 1 g 1g
11304298 0.2 g 0.2g
11394288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041538.03
Request Bulk or Custom Format
Gallium(III)sulfid används i halvledarmaterial, funktionella keramiska material, fluorescerande pulver och fotoelektriska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12024-22-5
Molekylformel Ga2S3
Molekylvikt (g/mol) 235.63
MDL-nummer MFCD00016106
InChI-nyckel BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn digallium(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) sulfide
Smältpunkt 1255°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Formel vikt 235.63
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Känslighet Moisture Sensitive
Densitet 3.77g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.