Läs mer
Gallium(III)trifluormetansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10737212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10737212 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10737212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 343930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74974-60-0 | C3F9GaO9S3 | 516.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium(III) trifluoromethanesulfonate
Namnnotering 99%
CAS 74974-60-0
Färg Vitt
Densitet 1.7000g/mL, 1.7
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ex F)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3F9GaO9S3
MDL-nummer MFCD02093898
Kvantitet 1 g
Synonym gallium iii trifluoromethanesulfonate, gallium tris trifluoromethanesulfonate, gallium trifluoromethanesulfonate, gallium triflate, gallium iii trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, gallium salt, galium iii triflate, gallium iii triflate, gallium 3+ ion tritriflate, gallium tris fluoranyl methanesulfonate
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
InChI-nyckel BVLXNPRUOXPBII-UHFFFAOYSA-K
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ga+3]
IUPAC-namn gallium;trifluormetansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 516.91
PubChem CID 2733940
Formel vikt 516.91
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.