Läs mer
Gallium Indium alloy, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-4408794
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 11339768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044240.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ga:In; 40:60 wt.%
Steglödning som involverar temperaturkänsliga komponenter, Lödning till gjuten interconnect device (MID) plast, Smältbara legeringar/säkringstillämpningar, Kvicksilverbyte, Termisk och elektrisk ledningsförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium Indium alloy
Färg Grå
Kvantitet 1 g
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Form Solid
Molekylformel Ga:In; 40:60 wt.%
MDL-nummer MFCD00144387
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.