Läs mer
Gallium Indium Tin eutectic, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11376948
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376948 1 g 1g
11356948 10 g 10g
11366948 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014634.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
Gallium-Indium eutektikum (EGAIn) är en elektriskt ledande flytande metall. Den är användbar som en kontaktelektrod för elektrisk karakterisering av organiska tunnfilms- och halvledarenheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium Indium Tin eutectic
Smältpunkt 10.7°C
Färg Vitt
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Molekylformel Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.%
MDL-nummer MFCD00144388
Löslighetsinformation Insoluble in water or organic solvents.
Odör Odorless
Densitet 6.359
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.