Läs mer
Gallium ingot, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824715
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
500g
50g
Produktkod. 11385749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010185.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver frakt över natten med kall packning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-55-3
Molekylformel Ga
Molekylvikt (g/mol) 69.72
MDL-nummer MFCD00134045
InChI-nyckel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-namn gallium
LEDER [Ga]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gallium
Färg Silver till grått
Utseende Silver Gray ingot
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9999% (Metals basis)
Form Ingot
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gallium ingot
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.